Learn More
Chlorhydrate de tulobuterol, TRC
Code produit 30452995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452995 1 g -
30452104 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30452995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8972551G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56776-01-3
Formule moléculaire C12 H18 Cl N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 264.19
Synonyme 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
Nom IUPAC 2-(tert-butylamino)-1-(2-chlorophényl)éthanol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tulobuterol Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 263.0844