Learn More
Chlorhydrate de tulobutérol, TRC
Code produit 30457103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457103 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT897255250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Formule moléculaire C12 H18 Cl N O . Cl H
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-','hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
Formule InChI InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)-1-(2-chlorophényl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 264.19
Poids de la formule 263.0844