Learn More
Tulobuterol, TRC
Code produit 17952695
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17952695 100 mg 100mg
17951915 50 mg 50mg
17964365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17952695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT897250100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41570-61-0
Formule moléculaire C12 H18 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 227.73
Synonyme Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (±)-Tulobuterol, HN 078, Tulobuterol, o-Chloro-α-[(tert-butylamino)methyl]benzyl alcohol
Nom IUPAC 2-(tert-butylamino)-1-(2-chlorophenyl)ethanol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tulobuterol
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
Poids de la formule 227.1077
Pourcentage de pureté >95%