Learn More
Gilac™ Gobelets, 22 cycles, blancs
Code produit 17938631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,22 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17938631 0,22 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938631 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G627221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.74€
    7.17€ / 1 pièces
    Économisez 3.57€
    33% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Gobelets réutilisables en plastique 22 cycles offrant une durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Gobelet en plastique réutilisable.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 0,22 l
Capacité (impériale) 7,4 onzas.
Quantité 10 Pk.
Type de produit Gobelet