Learn More
Cole-Parmer™ Bille en carbure de tungstène
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haute résistance à l’abrasion
- Longue durabilité et très grande efficacité
- Composition type : Principaux éléments – W, C, Co ; éléments mineurs – Ta, Ti, Nb
- Dureté : Mohs 8 1/2 + Knoop 1400 - 1800
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulets de broyage |
| Diamètre (impériale) | 0.4375 in. |
| Diamètre (métrique) | 11,8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de flacons de broyage en carbure de tungstène 8004, kit de flacons de broyage en carbure de tungstène à chemise en acier 8004 SS |
| Matériau | Carbure de tungstène |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |