Learn More
RETSCH Billes de broyage en carbure de tungstène
Code produit 10473802 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broyeur à billes planétaire PM 400
Flacons de réaction
MM 200 et MM 301
MM 200 et MM 400
Diamètre (métrique):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) Conditionnement
10473802 MM 200 et MM 400 15 mm 1 pièce
10024751 Flacons de réaction 3 mm 200 pièces
10166641 Flacons de réaction 4 mm 200 pièces
10166451 Broyeur à billes planétaire PM 400 40 mm -
10509331 Broyeur à billes planétaire PM 400 30 mm 1 pièce
10298510 Broyeur à billes planétaire PM 400 20 mm 1 pièce
10416811 Broyeur à billes planétaire PM 400 10 mm 1 pièce
10401351 MM 200 et MM 301 7 mm 1 pièce
10569901 MM 200 et MM 301 12 mm 1 pièce
10512111 MM 200 et MM 301 5 mm 1 pièce
10156641 Flacons de réaction 5 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10473802 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 05.368.0110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.03€
    125.11€ / 1 pièces
    Économisez 49.92€
    28% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Type de produit Boulets de broyage
Diamètre (métrique) 15 mm
À utiliser avec (équipement) MM 200 et MM 400
Matériau Carbure de tungstène