Description
- Bols de broyage en tungstène avec bouchon vissé
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bol de broyage |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pour EMAX |
| Matériau | Carbure de tungstène |