Learn More
Feuille de tungstène, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345789 50 x 50 mm 1 pièce
11385918 100 x 100 mm -
11375918 100 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010417.FI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten foil
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Poids ≈2.4g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%