Learn More
Feuille de tungstène, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335789 50 x 50 mm 1 pièce
11365918 100 x 100 mm 1 pièce
11355918 150 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010416.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    78.65€ / 1 pièces
    Économisez 8.45€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. 4,8 g/50 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Quantité 50 x 50 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur