Learn More
Feuille de tungstène, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
50 x 500 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325918 25 x 50 mm 1 pièce
11315918 50 x 100 mm 1 pièce
11305918 50 x 500 mm 1 pièce
11305789 200 x 200 mm 1 pièce
11315789 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11325918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010414.FG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 12 g/25 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Quantité 25 x 50 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur