Learn More
Gaze de tungstène, maille tissée de 20 avec fil à partir de 0,127 mm (0,005 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375217 150 x 150 mm 1 pièce
11355217 75 x 75 mm 1 pièce
11365217 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040922.GT
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 81 % ; largeur d’ouverture : 0,045 po
Filtration, électrodes
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Quantité 150 x 150 mm
Dimensions de la maille 20 Mesh
Forme Gaze