Learn More
Gaze de tungstène, maille tissée de 30 à partir de 0,1018 mm (0,004 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tungsten gauze |
| Note relative au nom | Woven from 0.1018mm (0.004 in.) dia. wire |
| Quantité | 300 x 300 mm |
| Dimensions de la maille | 30 Mesh |
| Forme | Toile métallique |