Learn More
Biochrom Remplacement de lampe à incandescence
Code produit 17611156 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Lampe au tungstène
À utiliser avec (équipement):
Ultrospec 8000/9000 et Libra S80/S90
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17611156 Lampe au tungstène Ultrospec 8000/9000 et Libra S80/S90 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17611156 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80700051
Expédition estimée: 21-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lampe à incandescence de remplacement adaptée à Biochrom Ultrospec 8000/9000 et Libra S80/S90.
Utilisations possibles :
  • Biochrom Ultrospec 8000/9000
  • Libra S80/S90
Spécification
Type Lampe au tungstène
Tension 110/240 V
À utiliser avec (équipement) Ultrospec 8000/9000 et Libra S80/S90
Forme Arrondi