Learn More
Plaque de tungstène, 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur, 25x100 mm, (0,98x3,9 po), 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404735 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15404735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000936.KF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten plate
Note relative au nom 6.4mm (0.25 in.) thick, 25x100mm (0.98x3.9 in.)
CAS 7440-33-7
Quantité 1 Pc.
Poids ≈310g/plate
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire W
Numéro MDL MFCD00011461
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [W]
Nom IUPAC tungstène
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Pourcentage de pureté 99.95%