Learn More
Tige en tungstène, 1,5 mm (0,06 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Conditionnement:
2 pièces
30cm
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399877 30 cm 30cm
11309887 2 x 10 cm 2 pièces
11319887 10 x 10 cm -
11389877 5 x 30 cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11399877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042233.BV
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten rod
Note relative au nom 1.5mm (0.06 in.) dia.
Quantité 30 cm
Poids ≈3.4g/10cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%