Learn More
Tige de tungstène, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355898 25 cm 25cm
11365898 100 cm 100cm
11345898 5 x 100 cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11355898 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010407.BU
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forme : Env. 1,53 g/cm ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray
Quantité 25 cm
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Tige, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre