Learn More
Cartouche en tungstène, 17,5 mm (0,689 po) de diamètre x 6,4 mm (0,25 po) de longueur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
4 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385699 4 Pc. 4 pièces
11375699 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000525.KI
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten slug
Note relative au nom 17.5mm (0.689 in.) dia. x 6.4mm (0.25 in.) length
Quantité 4 Pc.
Poids ≈30g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%