Learn More
Balle en tungstène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490690 10 g 10g
11400700 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044249.09
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Forme : env. 0,49 g/pastille
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray slug
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.97% (Metals basis)
Forme Pastille, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 in) de longueur