Learn More
Cible de pulvérisation de tungstène, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404865 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15404865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041638.KS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-33-7
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire W
Numéro MDL MFCD00011461
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [W]
Nom IUPAC tungstène
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Pourcentage de pureté 99.95%