Learn More
Cible de pulvérisation de tungstène, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424865 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041640.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-33-7
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire W
Numéro MDL MFCD00011461
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [W]
Nom IUPAC tungstène
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Pourcentage de pureté 99.95%