Learn More
Éthoxyde de tungstène(V), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318958 2 g 2g
11328958 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041794.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Intermédiaire pour les revêtements sol-gel
Tungsten(V) ethoxide is used as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26143-11-3
Formule moléculaire C10H25O5W
Poids moléculaire (g/mol) 409.15
Numéro MDL MFCD00078041
Clé InChI SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
CID PubChem 57357833
Nom IUPAC éthanolate ; Tungstène
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(V) ethoxide
Point d’ébullition 110°C to 115°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire W(OC2H5)5
Quantité 2 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hydrocarbons.
Poids de la formule 409.15
Forme physique Liquide