Learn More
Éthoxyde de tungstène(VI), 99,8 % (métaux), 5 % w/v dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333548 25 mL 25mL
11323548 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039170.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 62571-53-3 | C12H30O6W | 454.21 g/mol
Tungsten(VI) ethoxide is used in nano-materials, thin films, display and imaging, optics and glasses. It is also used for x-ray screen phosphors, fireproofing fabrics and in gas sensors. It acts as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62571-53-3
Formule moléculaire C12H30O6W
Poids moléculaire (g/mol) 454.21
Numéro MDL MFCD00156526
Clé InChI JHZFYDXXWXXVRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxide
CID PubChem 13828235
Nom IUPAC éthanolate ; Tungstène
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) ethoxide
Couleur Marron à jaune
Point d’éclair 17°C (63°F)
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire W(OC2H5)6
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1170
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate,hydrocarbons and esters.
Poids de la formule 454.21
Pourcentage de pureté 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v dans l’éthanol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons