Learn More
Fil de tungstène, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 m
500 m
2500 m
Conditionnement:
2500m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379688 500 m 500m
11369688 100 m -
11389688 2500 m 2500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044191.H9
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray wire
Quantité 500 m
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre