Learn More
Fil de tungstène, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386567 100 m 100m
11376567 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000457.H4
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 15,2 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Densité 19.3g/cm3
Quantité 100 m
Diamètre (métrique) extérieur 0.075 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Câble