Learn More
Fil de tungstène, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 m
250 m
4 x 250 m
Conditionnement:
250m
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365888 50 m -
11375888 250 m 250m
11385888 4 x 250 m 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010404.H2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.64€
    87.65€ / 50m
    Économisez 46.99€
    34% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 0,15 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Densité 19.3g/cm3
Quantité 50 m
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre