Learn More
Fil de tungstène, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11395898
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
250 m
Unit Size:
10m
250m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11395898 10 m 10m
11375898 50 m 50m
11385898 250 m 250m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11395898 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010408.G6
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tungsten wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantité 10 m
Poids ≈0.95g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%