Learn More
Fil de tungstène, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 m
250 m
Conditionnement:
250m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319987 50 m 50m
11329987 250 m 250m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042807.H2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten wire
Note relative au nom 0.2mm (0.008 in.) dia.
Quantité 50 m
Poids ≈0.61g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%