Learn More
Fil de tungstène, 99,95 % (base de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 m
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302468 25 m 25m
11322468 100 m 100m
11312468 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11302468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014512.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.60€
    61.65€ / 25m
    Économisez 6.95€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Forme : env. 0,003 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wirw
Densité 19.3g/cm3
Quantité 25 m
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 0,015 mm (0,00059 po) de diamètre