Learn More
Fil de tungstène, Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
10 m
Conditionnement:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369447 10 m 10m
11379447 1 m 1m
11359447 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041038.G6
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Forme : env. 0,005 g/m (W uniquement), placage Au 3-5 % en poids
Microelectronics, evaporation source, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Couleur Golden
Aspect Gold colored wire
Quantité 10 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Fil, plaqué or, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre