Learn More
Fil de tungstène, plaqué or, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, W 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
10 m
Conditionnement:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493935 1 m 1m
15403945 5 m 5m
15413945 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045086.G1
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten wire, gold plated
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) dia.
Quantité 1 m
Poids ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00011461
Pourcentage de pureté 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%, W 99.95%