Learn More
Fil de tungstène, revêtement en platine, dia. 0,25 mm (0,01 po), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
Conditionnement:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336888 1 m 1m
11326888 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013630.G1
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten wire, platinum coated
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantité 1 m
Granulométrie thickness 5 Micron
Numéro MDL MFCD00011461