Learn More
Acide tungstique, TRC
Code produit 30454856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454856 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89727025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungstic Acid
CAS 7783-03-1
Formule moléculaire H2O4W
Quantité 25 g
Synonyme Dihydrogen Tetraoxotungstate(2-), Tungsten Acid (H2WO4), Tungsten Hydroxide Oxide, W(OH)2O2), Tungstic Acid, Tungstic(VI) Acid, Dihydrogen Tungstate (H2WO4)
Formule InChI InChI=1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
SMILES O[W](=O)(=O)O
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)tungstène
Poids moléculaire (g/mol) 249.85
Poids de la formule 249.9462