Learn More
Edulab Diapasons en aluminium, lot de 8
Product Code. 30280288
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Juego de diapasones
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
30280288 Juego de diapasones 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30280288 Supplier Edulab Supplier No. VTN12302576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.70€
    28.73€ / 1 kits
    Économisez 0.97€
    3% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diapason scientifiquement accordé sur le do central absolu, la hauteur de concert.
  • Diapason scientifiquement accordé sur le do central absolu (256 Hz).
  • Sa construction en aluminium garantit durabilité et longue durée de vie.
  • Un ensemble de 8 fourchettes est inclus pour de multiples expériences ou applications.
  • Fourche à deux branches à tige lisse utilisée pour accorder les instruments de musique, calculer la fréquence dans les expériences scientifiques, comprendre les principes des ondes sonores et dans les pratiques de guérison des chakras.
  • Utilisé comme résonateur acoustique. Elle résonne à une fréquence constante spécifique après avoir été frappée contre une surface et émet un son musical pur une fois que les harmoniques aiguës s'estompent.
Specifications
Type de produit Juego de diapasones