Learn More
WTW™ Kits d’étalonnage Turb™
Code produit 11798414
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Turbidimètre portatif Turb 350 IR
Turbidimètre portatif Turb 355 T, 335 IR
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11798414 Turbidimètre portatif Turb 355 T, 335 IR 1 pièce
10033022 Turbidimètre portatif Turb 350 IR 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11798414 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 600547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.27€
    378.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.27€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Obtenez des résultats d’étalonnage optimaux pour vos turbidimètres grâce aux kits d’étalonnage Turb™.
  • Lingettes de nettoyage et anneaux d’indexation
  • Pour une utilisation avec le turbidimètre portatif Turb® 355 T, 335 IR
  • Turbidité de 0,02 - 10 - 1000 NTU
  • Kit d’étalonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Turbidimètre portatif Turb 355 T, 335 IR
Description Kit d’étalonnage
Comprend Lingettes et anneaux d’indexation
Turbidité 0,02, 10, 1 000 NTU