Learn More
WTW™ Turbidimètres portatifs de série 430 Turb™
GREENER_CHOICE
Code produit 10298082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit d’instruments portatifs de mesure sur le terrain de la turbidité
Turbidimètre portatif
Source lumineuse:
LED infrarouge
Tungstène
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Source lumineuse unitSize
10298082 Turbidimètre portatif LED infrarouge 1 pièce
10604883 Kit d’instruments portatifs de mesure sur le terrain de la turbidité LED infrarouge 1 pièce
10788533 Turbidimètre portatif Tungstène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10298082 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 600320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2758.34€
    2185.00€ / 1 pièces
    Économisez 573.34€
    20% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec une précision de 0,01 NTU ou ±2 % de la valeur mesurée, ces turbidimètres portatifs sont parfaits pour toutes les applications, y compris les tests d’eau potable, la surveillance de l’environnement, les mesures de référence en laboratoire et l
  • Turbidimètre portatif avec type d’étalonnage automatique
  • Précision de 0,01 NTU ou ± 2 % de la valeur mesurée
  • Comprend un instrument unique avec le kit Kal transparent AMCO (0,02-10-1 000 NTU), 5 flacons vides, 4 batteries Mignon, des lingettes de nettoyage optique
  • Utilisé pour toutes les applications, y compris les analyses d’eau potable, la surveillance de l’environnement, les mesures de référence en laboratoire et le contrôle des procédés
  • Résolution de 0,01 de 0,00 à 9,99, 0,1 de 10 à 99,90, 1 de 100 à 1 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Turbidimètre portatif
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage LCD
Temps de réponse 3 s
Description Turb Turbidimètre portable 430 IR
Type d’étalonnage 3 points automatique
Comprend Instrument unique avec kit Kal transparent AMCO (0,02-10-1 000 NTU), 5 flacons vides, 4 batteries Mignon, des lingettes de nettoyage optique. (LabStation en option avec logiciel PC et batterie rechargeable [251-301])
Taille de l’échantillon 20 mL
À utiliser avec (application) Utilisé pour toutes les applications, y compris les analyses d’eau potable, la surveillance environnementale, les mesures de référence en laboratoire et le contrôle des procédés
Indice IP IP67
Précision 0,01 NTU ou plusmn;2 % de la valeur mesurée
Résolution 0,01 de 0,00 à 9,99, 0,1 de 10 à 99,90, 1 de 100 à 1 100
Longueur (métrique) 117 mm
Hauteur (métrique) 86 mm
Type de batterie 4 x AA
Certifications/Conformité CE, DIN 27027/ ISO 7027
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Poids (métrique) 0,6 kg
Garantie 2 ans