Learn More
WTW™ Turbidimètres de laboratoire Turb™
Code produit 11705985
Change view
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Lampe au tungstène
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Source lumineuse unitSize
11705985 LED infrarouge 1 pièce
10396792 Lampe au tungstène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11705985 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 600200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’un étalonnage automatique optimal pour turbidimètres de laboratoire grâce au turbidimètre de laboratoire Turb™ série 550.
  • Type d’étalonnage automatique pour turbidimètres de laboratoire
  • Précision de &± 2 % de la valeur NTU, &± 0.01 NTU, &± 5 % de la valeur NTU, &± 10 % de la valeur NTU
  • Comprend deux cuves rondes de 28 x 70 mm avec un volume d’échantillon de 25 ml et quatre étalons
  • Pour des mesures comparatives, les valeurs actuelles et précédentes sont indiquées sur l’affichage à deux lignes
  • Résolution de 0.0001 NTU de 0.0001 à 9.9999, 0.001 NTU de 10.000 à 99.999, 0.01 NTU de 100.00 à 999.99, 0.1 NTU de 1000.0 à 9999.9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Turbidimètre de laboratoire
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage LCD
Temps de réponse <6°s.
Type d’étalonnage Automatique
Comprend Deux cuves rondes de 28 x 70 mm avec volume d’échantillon de 25 ml et quatre étalons
Taille de l’échantillon 25 ml
À utiliser avec (application) À des fins de mesures comparatives, les valeurs actuelles et antérieures sont indiquées sur l’affichage à deux lignes
Précision ±2 % de la valeur NTU, ±0.01 NTU, ±5 % de la valeur NTU, ±10 % de la valeur NTU
Résolution 0.0001 NTU de 0.0001 à 9.9999, 0.001 NTU de 10.000 à 99.999, 0.01 NTU de 100.00 à 999.99, 0.1 NTU de 1000.0 à 9999.9
Longueur (métrique) 252 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Alimentation électrique 100/240 V, 47/63 Hz
Fréquence 47/63 Hz
Tension 100/240 V
Certifications/Conformité CE, DIN EN 27 027, ISO 7027
Température (métrique) en fonctionnement 10 à 40°C
Garantie 2 ans