Learn More
WTW™ Étalon de turbidité
Code produit 10478413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Turbidité:
0,02, 10, 100,1 750 NTU
10 000 NTU
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Turbidité Conditionnement
10478413 0,02, 10, 100,1 750 NTU 1 pièce
10134273 10 000 NTU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10478413 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 600543
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Étalons de turbidité AMCO Clear™ avec la plus haute précision et la plus grande stabilité à long terme disposent d’une traçabilité NIST, lot certifié et sans danger pour votre santé.
  • Précision et stabilité à long terme
  • Aucun danger pour la santé
  • Facile à éliminer
  • Adapté aux optiques de dispositifs respectifs selon leur composition de particules
  • Convient aux applications dans la gamme de mesure inférieure, comme l’eau potable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon de turbidité
À utiliser avec (équipement) Turb 555 IR
Description Références d’étalonnage
Comprend Lingettes de nettoyage et anneaux d’indexation
Turbidité 0,02, 10, 100,1 750 NTU