Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de transfection TurboFect™
Code produit 15325016 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μl
1 ml
5 x 200 μL
5 x 1 ml
Conditionnement:
1mL
5 réactions
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15325016 1 ml 1mL
12395613 200 μl 5 réactions
12331863 5 x 200 μL -
15391506 5 x 1 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15325016 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0531
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Administrez les plasmides d’ADN et les vecteurs d’expression dans les cellules eucaryotes grâce à ce réactif de transfection très efficace, facile à utiliser et non immunogène.
Le réactif de transfection in vivo Thermo Scientific™ TurboFect est un réactif de transfection très efficace, facile à utiliser et non immunogène pour libérer les plasmides d’ADN et les vecteurs d’expression dans les cellules eucaryotes.
Le polymère forme avec l’ADN des complexes compacts, stables et chargés positivement. Ces complexes empêchent la dégradation de l’ADN et facilitent le transfert de gène in vivo. Le réactif ne provoque aucune réponse inflammatoire décelable et offre plusieurs modes d’administration de l’ADN, notamment en intraveineuse, par injection intrapéritonéale, intratumorale, etc.
  • Aucune réponse inflammatoire détectable
  • Administration de gènes par plusieurs voies d’administration
  • Résultats reproductibles
  • Testé fonctionnellement chez les souris et les rats
Recommandées dans les cas suivants :
Transfection de l’ADN
Co-transfection ARNic-ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réactif de transfection
Quantité 1 ml
Classification Défini chimiquement
Cellules compatibles Cellule primaire, cellule endothéliale, cellule épithéliale, cellule de myélome, lignées cellulaires
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Technique de transfection Transfection chimique
Gamme de produits TurboFect
À utiliser avec (application) Transfection