Description
Le réactif de transfection in vivo Thermo Scientific™ TurboFect est un réactif de transfection très efficace, facile à utiliser et non immunogène pour libérer les plasmides d’ADN et les vecteurs d’expression dans les cellules eucaryotes.
Points clés :
- Transfection hautement efficace d’une grande variété de types de cellules
- Aucune optimisation n’est requise pour la plupart des lignées cellulaires
- Transfection hautement efficace en présence ou en l’absence de sérum
- Cytotoxicité minimale
- Prêt à l’emploi : aucune reconstitution, dilution ou manipulation nécessaire
Recommandé dans les cas suivants :
Transfection ou co-transfection stable et transitoire de l’ADN ou l’ARN ; expériences avec des cellules adhérentes ou en suspension, des cellules différenciées ou non ; études et dosages d’expression génétique impliquant les rapporteurs GFP ou luciférase
Specifications
Specifications
| Type | Réactif de transfection |
| Suffisant pour | 250 transfections |
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. |
| Classification | Défini chimiquement |
| Cellules compatibles | Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules endothéliales, cellules épithéliales, rein, macrophages, cellules de myélome, hépatocytes, fibroblastes |
| Matériau de départ | ADN plasmide |
| Technique de transfection | Transfection chimique, transfection à base de lipides |
| Gamme de produits | TurboFect |