Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes TurboFlow™ pour la purification automatisée des échantillons LC-MS en ligne
Code produit 31722697 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Colonne TurboFlow Cyclone C18 0,5 x 50 mm
Colonne TurboFlow Cyclone MCX 1 x 50 mm
Colonne TurboFlow Cyclone MCX-2 0,5 x 50 mm
Phase de colonne:
Phase inverse à base de silice
Échange de cations en phase mixte à base de polymères
Diamètre (métrique) externe:
0,5 mm
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Phase de colonne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
31722697 Colonne TurboFlow Cyclone C18 0,5 x 50 mm Phase inverse à base de silice 0,5 mm 1 pièce
18902472 Colonne TurboFlow Cyclone MCX 1 x 50 mm Échange de cations en phase mixte à base de polymères 1 mm 1 pièce
31722696 Colonne TurboFlow Cyclone MCX-2 0,5 x 50 mm Échange de cations en phase mixte à base de polymères 0,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31722697 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CH953280
 Article restreint
En stock
Automatisez le nettoyage en ligne des matrices complexes sur votre LC-MS pour éliminer le nettoyage manuel et améliorer la productivité et la précision des résultats.
Utilisez les colonnes Thermo Scientific™ TurboFlow™ pour le nettoyage automatisé en ligne des matrices complexes analysées sur les systèmes LC-MS Thermo Scientific™ Aria™, Transcend™ TLX et Prelude™. Placées avant la colonne analytique, les colonnes de purification d’échantillons TurboFlow permettent l’injection directe de matrices complexes telles que les aliments, le plasma, l’urine et d’autres matrices biologiques dans le système de spectrométrie de masse (MS) sans traitement préalable de l’échantillon. La conception brevetée de la colonne TurboFlow retient les composés d’intérêt pour analyse ultérieure, tandis que les matrices complexes sont rapidement et complètement éluées.
Gain de productivité
Les colonnes TurboFlow automatisent les nombreuses tâches traditionnellement effectuées manuellement, éliminant ainsi les nombreuses étapes manuelles sujettes à erreur réalisées pour le nettoyage de la matrice et qui entraînent une variabilité dans les données. Cette technique de purification automatisée des échantillons peut ainsi améliorer la productivité et garantir des résultats de tests sûrs.
Limitez la suppression des ions, obtenez des extraits d’échantillons propres :
  • Minimisez la préparation des échantillons – simplifient les protocoles complexes de préparation des échantillons
  • Limitez la suppression des ions – permettent d’obtenir des données de meilleure qualité
  • Simplifiez le développement des méthodes – utilisent la même méthode pour des matrices différentes
  • Gagnez du temps – injectent les échantillons directement dans le système LC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Phase de colonne Phase inverse à base de silice
Description Colonne TurboFlow Cyclone C18 0,5 x 50 mm
À utiliser avec (application) Produits pharmaceutiques ; Acides gras. La plus représentative des phases à liaison alkyle pour les solutés apolaires
À utiliser avec (équipement) Systèmes Transcend et Aria TLX
Gamme de produits TurboFlow
Adsorbant C18
Type Colonne TurboFlow XL
Quantité Each
Longueur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) interne 0,5 mm
Diamètre (métrique) externe 0,5 mm
Concept écologique FSC