Learn More
Berthold Technologies Platine (base uniquement)
Code produit 31777320 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes d’imagerie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31777320 Systèmes d’imagerie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777320 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 5662504
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Utilisé pour imager plusieurs échantillons séquentiellement dans les systèmes d’imagerie NightSHADE.
  • Inclut uniquement la base de la platine
  • Des versions complètes de platine sont disponibles pour les plaques de Petri carrées et les tubes DeWitt
Spécification
Type Plateau à spécimens
À utiliser avec (application) Imagerie des semis
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’imagerie
Tension 24 V