Description
- La platine pour NightSHADE permet l’acquisition séquentielle et programmée de jusqu’à 18 tubes DeWitt (par groupes de trois)
- Comprend l’ensemble complet de la platine : base et partie supérieure
Spécification
Specifications
| Type | Plateau à spécimens |
| À utiliser avec (application) | Imagerie des semis |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’imagerie |
| Tension | 24 V |