Learn More
Berthold Technologies Table tournante pour boîtes de pétri carrées
Code produit 31777394 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
31777394 130 mm
31777371 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31777394 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 5662502
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Platine tournante pour le système d’imagerie NightSHADE afin de maintenir des plaques de Petri carrées pour l’imagerie séquentielle.
  • La table tournante du NightSHADE permet l’acquisition séquentielle et programmée de jusqu’à 6 plaques de Petri carrées. Cette référence contient la platine complète : base plus partie supérieure.
Spécification
Type Plateau à spécimens
À utiliser avec (application) Imagerie des semis
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’imagerie
Longueur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Tension 24 V