Learn More
Fryka™ Congélateur sous paillasse TUS// Logg
Code produit 12669345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric) Freezer:
100 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Freezer Conditionnement
12669345 100 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12669345 Fournisseur Fryka™ Code fournisseur 080TUS80100L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15701.79€
    12181.98€ / 1 pièces
    Économisez 3519.81€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le congélateur sous paillasse Fryka TUS// Logg offre un volume de 100 L et est utilisable pour le refroidissement et la congélation en laboratoires industriels et scientifiques.
  • Régulateur à écran tactile couleur avec affichage du profil de température et structure de menus conviviale
  • Enregistreur de données intégré lisible sur clé USB pour profil de température et événements d’alarme
  • Alarme à alimentation sur batterie, interface Ethernet // envoi d’un e-mail en cas d’événement d’alarme
  • Fonction de supervision automatique et détaillée de l’installation frigorifique avec analyse des défaillances
  • Maintenance à distance avec un accès mondial par Internet
  • Administration utilisateur détaillée pour protéger les points de consigne d’alarme et de température établis
  • Contrôle d’accès enregistré
  • Isolation sous vide : grand espace intérieur avec de petites dimensions extérieures et une faible consommation d’énergie
  • Boîtier entièrement en acier inoxydable
  • Bague (diamètre : 19 mm), par exemple, pour la surveillance de la température avec des capteurs externes
  • Unité de réfrigération : silencieuse, entièrement hermétique, refroidie par air, nécessite peu d’entretien
  • TUS 80-100 : système de réfrigération en cascade à deux étages
  • Porte mousse avec joint double de porte
  • Trous d’aération à l’avant et à droite, qui leurs permettent d’être installés sous une table
  • Contact sans potentiel pour la connexion au système d’alarme externe
  • Sortie 100mV/K pour la connexion au système d’enregistrement de la température
  • Porte verrouillable
  • Avec grilles incrustées et quatre rails d’étagère
  • Unité empilable, 2 unités max.
Spécification
Capacity (Metric) Freezer 100 L
Plage de températures (réfrigérateur) 50°C à 80°C
Modèle Sous paillasse, TUS 80100 //logg
À utiliser avec (application) Laboratoires industriels et scientifiques
Comprend Enregistreur de données intégré et régulateur à écran tactile
Dimensions (P x l x H) intérieures 45 x 45 x 50 cm
Profondeur (métrique) extérieure 73 cm
Hauteur (métrique) extérieure 75 cm
Largeur (métrique) extérieure 95 cm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz