Learn More
Fryka™ Congélateur sous paillasse TUS
Code produit 10743562
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10743562 100 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10743562 Fournisseur Fryka™ Code fournisseur 080TUS80100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le congélateur sous-paillasse Fryka TUS offre un volume de 100 l et peut être utilisé pour le refroidissement et la congélation en laboratoires industriels et scientifiques.
  • Isolation sous vide : grand espace intérieur avec de petites dimensions extérieures et une faible consommation d’énergie
  • Boîtier entièrement en acier inoxydable
  • Bague (diamètre : 19 mm), par exemple, pour la surveillance de la température avec des capteurs externes
  • Unité de réfrigération : silencieuse, entièrement hermétique, refroidie par air, nécessite peu d’entretien
  • TUS 80-100 : Système de réfrigération en cascade à deux étages
  • Porte mousse avec joint double de porte
  • Trous d’aération à l’avant et à droite, qui leurs permettent d’être installés sous une table
  • Unité de commande avec clavier et alarme intégrée, isolée galvaniquement et indépendante du secteur (signal visuel et sonore, indiquant la température maximale pendant la distribution, durée de la batterie : env. 72 heures)
  • Contact sans potentiel pour la connexion au système d’alarme externe
  • Sortie 100mV/K pour la connexion au système d’enregistrement de la température
  • Interface RS485
  • Porte verrouillable
  • Avec grilles incrustées et quatre rails d’étagère
  • Unité empilable, 2 unités max.
Spécification
Capacité (métrique) 100 L
Gamme de températures -80 °C à -50 °C
Modèle Sous paillasse, TUS 80100
À utiliser avec (application) Laboratoires industriels et scientifiques
Dimensions (P x l x H) intérieures 45 x 45 x 50 cm
Profondeur (métrique) extérieure 73 cm
Hauteur (métrique) extérieure 75 cm
Largeur (métrique) extérieure 95 cm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.