Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical TV-860
Code produit 12121690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 35 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12121690 8 x 35 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12121690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29815.00€
    28600.00€ / 1 pièces
    Économisez 1215.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Traitez vos échantillons à des vitesses de 60 000 tr/min grâce au rotor vertical Thermo Scientific™ TV-860.
Recommandé dans les domaines suivants :
Séparations isopycniques et zonales grand volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor vertical TV-860
Matériau Titane
Type Rotor vertical
Capacité 8 x 35 mL
FCR max. 340 596 x g
Vitesse max. 60 000 tr/min
Rayon (métrique) 84,7 mm
Rayon (métrique) Min. 59,2 mm
Facteur K 25,2
Longueur max. du tube 97 mm
Diamètre max. du tube 25 mm
Poids net 11,4 kg (25,1 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 0°
Moy. RCF 289 325 x g
FCR min. 238 055 x g