Learn More
UVP Transilluminateur TW-26
Code produit 12621732
Change view
Click to view available options
Wavelength:
580 à 630 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
12621732 580 à 630 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12621732 Fournisseur UVP Code fournisseur 95020802
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur à lumière blanche rétro-éclairé avec diffusion uniforme de la lumière. Le transilluminateur TW-26 d’UVP Ultra Violet Product™ peut être utilisé pour examiner les autoradiographes, le film radiographique et les plaques de microtitra
  • Les surfaces en plexiglas et en verre sont scellées par un double joint de sécurité dans l’unité pour leur durabilité, offrant ainsi une zone de travail résistante aux rayures et aux produits chimiques
  • Diffusion uniforme de la lumière
Spécification
Hauteur (métrique) 108 mm
Type de produit Transilluminateur à lumière blanche
Puissance 8 W
Surface de filtration (métrique) 210 x 260 mm
Dimensions (L x l x H) 241 x 337 x 108 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Taille (métrique) du filtre 210 x 260 mm
Modèle TW-26
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Simple
Wavelength 580 à 630 nm
Type d’éclairage Blanc