Learn More
SI Analytics™ Passeur d’échantillons TW alpha plus
Code produit 10373682 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) d’échantillon unitSize
10373682 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10373682 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 1007296
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le passeur d’échantillons SI Analytics™ TW Alpha Plus est une unité de base qui est équipée d’un rack d’échantillons, d’une tête de titration, d’un câble principal, d’un câble de connexion et de béchers.
  • Passeur d’échantillons TW alpha plus
  • Unité de base TW alpha plus avec rack d’échantillons TZ 1454 pour 24 échantillons
  • Comprend la tête de titration TZ 1462, le câble principal, le câble de connexion TZ 3084 et 30 béchers
  • Forme haute
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type TW Alpha Plus 24
Comprend Tête de titration TZ 1469, câble principal, câble de connexion TZ3084 et 30 béchers, 50 ml.
Modèle TW Alpha Plus 24
Volume (métrique) d’échantillon 50 ml
Tension 230V