Learn More
Melford Tween 20
Code produit 30018673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018673 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018673 Fournisseur Melford Code fournisseur P203700.5
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Composition en acides gras : Acide laurique : Environ 50 % d'équilibre : acides myristique, palmitique et stéarique.
La composition d’acides gras : Acide laurique : Environ 50 % de l’équilibre : acides myristiques, palmitiques et stéariques.
Composition en acides gras :
Acide laurique : environ 50 %
Équilibre : Acides myristique, palmitique et stéarique.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tween 20
CAS 9005-64-5
Quantité 500 ml