Learn More
Tween20 (solution à 50 %)
Tween20 (solution à 50 %)
Marque:  Invitrogen 003005
Quantité 20mL
Code produit. 10642074
  • 128.00€ / 1 pièces
 Article restreint
En stock
Description
Peut être ajouté au TBS ou au PBS à faibles concentrations, afin de réduire la liaison non spécifique dans les ELISA et les IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20mL